Wischtücher, KIMTECH PREP*
Lieferant: Kimberly-Clark
Kimtech™ Prep®
115-1556EA 466 EUR
115-1556
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für sensible Anwendungen
Diese weichen und flexiblen Tücher haben eine offene Vlies-Struktur, die ideal zur Beseitigung von überschüssigem Dichtungsmittel vor einer industriellen Lackierung oder Beschichtung einer Oberfläche ist.
  • Offene Materialstruktur hält und entfernt überschüssiges Dichtungsmittel
  • Flexibles Material ermöglicht das Entfernen von Dichtungsmittel von schwer zugänglichen Stellen
  • Fusselarme Leistung minimieren das Auftreten von Defekten und Kreuzkontamination durch Partikeln