VWR® Q Path®, Box für Objektträger
Lieferant: VWR
Q Path®
631-1079EA 376 EUR
631-1079
VWR® Q Path®, Box für Objektträger
Objektträger-Kästen
Dieser Behälter für fünf Objektträger verhindert, dass die Gläser zu Bruch gehen oder aneinander haften. Er kann auch für Anwendungen in der Zytologie verwendet werden, zum Beispiel bei konventionellen Abstrichen.