Becher, niedrige Form
Lieferant: Semadeni
SEMA0158EA 26.6 EUR
SEMA0158
Becher, niedrige Form
Becher
PP, hoch transparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Resistent gegen Hitze bis zu 121 °C (für 20 Minuten), für längere Benutzung 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfaches, schnelles Reinigen
Ideal für allgemeine Laboranwendung Mit Ausguss und besonders einfach zu lesender erhabener blauer Graduierung.
Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011
Standards: ISO 7056