Das E-Z 96® Plant DNA Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochwertiger zellulärer Gesamt-DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenspezies und Geweben in einem 96-Well-Format. Die E-Z 96® Plant DNA Kits nutzen ein auf dem SP Plant DNA System basierendes, angepasstes Puffersystem, das sich für eine Vielzahl von Pflanzen eignet, wie solche mit außergewöhnlich hohem Gehalt an Phenolverbindungen oder Polysacchariden (z. B. Baumwoll-, Kiefer- und Erdnussproben). Bis zu 50 mg Feuchtgewebe oder 12 mg Trockengewebe können in jedem Well in weniger als 1 Stunde verarbeitet werden. Das System kombiniert die reversiblen Nukleinsäure-Bindungseigenschaften der HiBind Matrix mit der Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der E-Z 96® DNA Platte zur Eliminierung von Polysacchariden, Phenolverbindungen und Enzyminhibitoren aus Pflanzengewebelysaten. Die aufgereinigte DNA eignet sich für PCR, Restriktionsverdau und Hybridisierungverfahren.
- DNA-Isolierung von 96 Proben in <90 Minuten
- Optimierte Puffer garantieren immer reine DNA
- Keine organischen Extraktionen
- Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen
- Die E-Z 96® Platte eignet sich für die meisten automatisierten Arbeitsstationen