(±)-Asparaginsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0567.00EA 1120 EUR
PROOMM0567.00
(±)-Asparaginsäure
(±)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00063083
CAS-Nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3