Folsäure, kristallin
Lieferant: Thermo Scientific
J60833.22EA
237
EUR
J60833.22
J60833.14
Folsäure, kristallin
Folsäure
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molecular Weight: 441,41 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 Merck Index: 14,4221 |