Folsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13888000EA
41
EUR
EHERC13888000
Folsäure
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molecular Weight: 441,41 g/mol |
MDL:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |