Folsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0316EA 215 EUR
PROOICRS0316
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molecular Weight: 441,41 g/mol
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0