Folsäure, Millipore®
Lieferant: Merck
SIALF5422-100GEA 118 EUR
SIALF5422-100G
Folsäure, Millipore®
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molecular Weight: 441,41 g/mol
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0