Folsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALF8758-25GEA 161 EUR
SIALF8758-25G SIALF8758-5G
Folsäure, Sigma-Aldrich®
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molecular Weight: 441,41 g/mol
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0