Folsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALF8798-5GEA 41.8 EUR
SIALF8798-5G SIALF8798-25G SIALF8798-100G
Folsäure, Sigma-Aldrich®
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molecular Weight: 441,41 g/mol
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR