1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6564-250MEA
251
EUR
COBBBB-6564-250M
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel:
C₉H₁₂BF₃N₂O₃ Molecular Weight: 264,01 g/mol |
MDL:
MFCD17214248 CAS-Nummer: 1141878-45-6 |