1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRSIT8170.0.0010EA
0
EUR
ABCRSIT8170.0.0010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Molecular Weight: 440,71 g/mol |
MDL:
MFCD00042359 CAS-Nummer: 102488-47-1 |