Antimon-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14207.18EA 67.6 EUR
14207.18
Antimon-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134030