Antimon-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42433.1YEA 81.7 EUR
42433.1Y 42433.18
Antimon-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134030