Barium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ba in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14230.18EA 77.3 EUR
14230.18
Barium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ba in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Barium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031