Blei-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42441.18EA 85.1 EUR
42441.18
Blei-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134050