Chrom-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Cr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42438.1YEA 81.7 EUR
42438.1Y 42438.18
Chrom-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Cr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010944