Magnesium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14219.1Y
14219.18
14219.1YEA
0
EUR
14219.1Y
14219.18
Magnesium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Magnesium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085308