Magnesium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Mg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42443.18EA 65.8 EUR
42443.18
Magnesium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Mg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085308