Natrium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14212.18EA
74.9
EUR
14212.18
Natrium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards