Natrium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42449.18EA 97.5 EUR
42449.18
Natrium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085307