Nickel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14211.18EA 84.4 EUR
14211.18
Nickel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011137