Strontium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14205.18EA 74.9 EUR
14205.18
Strontium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134060