Bor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42435.18EA 97.5 EUR
42435.18
Bor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034