Lanthan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g La in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14224.18EA 103 EUR
14224.18
Lanthan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g La in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011066