Selen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Se in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45305.18EA 80.5 EUR
45305.18
Selen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Se in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Selen-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134090