Silicium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
43867.18EA 100 EUR
43867.18
Silicium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311