Schwefel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
43870.18EA 97.5 EUR
43870.18
Schwefel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00242296