2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENASR472.5EA
0
EUR
MENASR472.5
MENASR472.1
MENASR472.2
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD03839744 CAS-Nummer: 42471-56-7 |