5-Nitro-m-toluidin
Lieferant: BEPHARM LTD.
|
Gefahr
|
BEPHB88107.1GEA
0
EUR
BEPHB88107.1G
5-Nitro-m-toluidin
5-Nitro-m-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,1500 g/mol |
MDL:
MFCD00082655 CAS-Nummer: 618-61-1 UN: 2660 ADR: 6.1,III |