Hexylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexyl carbonochloridate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252778-5G 252778-25G
SIAL252778-5GEA 55.4 EUR
SIAL252778-5G SIAL252778-25G
Hexylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Hexylchlorformiat
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 164,6299 g/mol
MDL: MFCD00000651
CAS-Nummer: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4