Phenethyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS13200.10EA
0
EUR
SILNSILS13200.10
SILNSILS13200.100
SILNSILS13200.25
Phenethyltrichlorsilan
Phenethyltrichlorsilan
Formel:
C₈H₉Cl₃Si |
MDL:
MFCD00039290 CAS-Nummer: 940-41-0 EINECS: 213-371-0 |