2-Chlor-p-anisidin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300-59016.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-59016.1G
2-Chlor-p-anisidin
2-Chlor-p-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157,6000 g/mol |
MDL:
MFCD00209639 CAS-Nummer: 29242-84-0 |