Kaliumperoxodisulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: di-KaliumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DikaliumsalzKaliumpersulfat
3239-01EA 231.5 EUR
3239-01 3239-05
Kaliumperoxodisulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Molecular Weight: 270,32 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only
Phosphate (PO₄) ≤2.5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs