1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
Gefahr
Synonyme: N-(4-Bromphenyl)thioharnstoff4-Bromphenylthioharnstoff
COBBOT-0903-25GEA 196 EUR
COBBOT-0903-25G COBBOT-0903-5G
1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
Molecular Weight: 231,12 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186 °C
MDL: MFCD00041176
CAS-Nummer: 2646-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III