Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1)Brillantkresylblau Zinkchlorid-DoppelsalzKresylblau

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B5388-10GEA 233 EUR
B5388-10G
Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Brillantkresylblau

Certified as a supravital stain for reticulocytes.

Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 51716-96-2
EINECS: 279-675-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Dye content ≥60%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR