4-(Benzyloxy)benzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
CHMPJFD01124.250EA 0 EUR
CHMPJFD01124.250 MAYBJFD01124.1
4-(Benzyloxy)benzaldehyd
4-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003387
CAS-Nummer: 4397-53-9
EINECS: 224-527-2