Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
14621.MQEA
41.7
EUR
14621.MQ
14621.X2
Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
Flammpunkt:
>110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...