VWR®, ESD-Overalls, mit Kapuze
Lieferant: VWR
VWR®
113-8310EA 172.5 EUR
113-8310 113-8309 113-8307 113-8308 113-8305 113-8306
VWR®, ESD-Overalls, mit Kapuze
Einweg-Kleidung
Diese atmungsaktiven Einweg-Overalls bestehen aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP), einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
  • Elastischer Bund an Kapuze
  • Reißverschluss
  • Elastische Bündchen, Hüfte und Knöcheln
  • Antistatische Eigenschaften
Gewicht: 50 g/m²
Verpackung: 1 Overall pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.