E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D6950-01EA 214 EUR
D6950-01 D6950-02 D6950-00
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Durch herkömmliche Aufreinigungsverfahren isoliertes Plasmid enthält große Mengen Endotoxine (auch als Lipopolysaccharide oder LPS bekannt), die nachfolgende Transfektionsexperimente stark beeinträchtigen können. Das E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II integriert eine effiziente Endotoxin-Entfernungsphase in das Aufreinigungsverfahren für Plasmide, um Plasmid mit einer hochgradigen Transfektion (<0,1 EU/µg) zu erzeugen. Die Zellen werden mit der alkalischen SDS-Lysemethode lysiert. Das gereinigte Zelllysat wird dann mit einem ETR-Reagenz behandelt, um die Endotoxine effizient zu entfernen. Nach Anpassung der Bindungsbedingungen wird das Zelllysat auf die HiBind® DNA-Säule geladen und gereinigte DNA wird aus der Säulenmembran eluiert.
  • Endotoxine effizient reduziert (<0,1 EU/µg)
  • Kein Harz, Schlämme oder Alkoholfällung
  • Schnelle, einfache und praktische Protokolle