E.Z.N.A.® miRNA Isolierung Kit
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
R7034-01EA 332 EUR
R7034-01 R7034-00
E.Z.N.A.® miRNA Isolierung Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® miRNA Isolierung Kit nutzt ein schnelles Verfahren zur Isolierung kleiner RNA wie Mikro-RNA (miRNA), small interfering-RNA (siRNA) und small nuclear-RNA (snRNA) aus zahlreichen Geweben und Zellen. Die schnelle und effiziente auf Kieselgelmembran beruhende Methode isoliert Gesamt-RNA in Mengen von einem Kilo bis zu Decameren. Das Kit bietet auch Reagenzien und ein Verfahren zur Anreicherung der Population von RNA von 200 Basen und kleiner, was die Sensitivität der Erkennung von Small-RNA durch die Hybridisierung von Lösungen, Northern-Analyse und andere Methoden verstärkt.
  • Effiziente Isolierung von Small-RNA, die Gesamt-RNA enthält
  • Anreicherung von Small-RNA <200 nt zur Vergrößerung der Sensitivität bei der Folgeanalyse
  • Einfaches 30-minütiges Verfahren
  • Kompatibel mit praktisch allen Zell- und Gewebearten