Mehrfachdispenser, mechanisch, DISTRIMAN®
Lieferant: Gilson
DISTRIMAN®
612-7810EA 339 EUR
612-7810
Mehrfachdispenser, mechanisch, DISTRIMAN®
Pipetten Mehrfachdispenser
DISTRIMAN® ist eine einstellbare Direktverdrängerpipette, die bei Nutzung mit den Gilson DISTRITIP®-Spritzen die mehrfache Abgabe einer Probenmenge vereinfacht.
  • Direktes Ablesen vermeidet Risiko von versehentlichen Umwandlungsfehlern
  • Zeitersparnis: Kontinuierlich einstellbares Volumen und Teilprobenabgabe (bis 125)
  • Schnellere Mehrfachabgabe
  • Steuertaste zur Volumeneinstellung
  • DISTRITIP® Spritzen sind in Standard- und sterilen Versionen erhältlich
DISTRIMAN® kann bei Kombination mit den drei DISTRITIP®-Spritzen Teilproben mit einem Volumen von 1 μl bis 1,25 ml abgeben. Jede Spritze kann bis zu 125 Teilproben (des minimalen Volumens) abgeben.
Ideal für jede Anwendung, in der eine wiederholte Abgabe erforderlich ist, zum Beispiel in klinischen, medizinischen, biologischen und chemischen Bereichen, Lebensmittel & Getränke, Pharma, Kosmetik und Forensik.