Hohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Triaxe® Urban TXL Pionner
Lieferant: Honeywell Safety
114-0419EA 167 EUR
114-0419 114-0418 114-0420
Hohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Triaxe® Urban TXL Pionner
Robuste Schnürstiefel aus wasserabweisendem, geöltem Rauleder, mit gepolsterter, ergonomischer Lasche und Zunge sowie wasserdichten Staubschutz-/Faltenlaschen. Ideal für Industrie und Grünflächenpflege.
  • Flexible und leichte Flexium™ Zwischensohle aus durchtrittsicherem Verbundmaterial
  • Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter
  • Nicht-metallische 200 J Freelium™ Zehenschutzkappe
  • Antistatische, antibakterielle, ergonomische Einlegesohle ist herausnehmbar und austauschbar
Farbe: Schwarz
EN ISO 20345:2007; S3, SRC