Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO224000010EA 158 EUR
ACRO224000010 ACRO224000050
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Formel: C₁₂O₁₂Ru₃
Molecular Weight: 639,33 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011209
CAS-Nummer: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %