Dodecacarbonyltriruthenium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL245011-5GEA
448
EUR
SIAL245011-5G
SIAL245011-1G
Dodecacarbonyltriruthenium, Sigma-Aldrich®
Dodecacarbonyltriruthenium
Formel:
C₁₂O₁₂Ru₃ Molecular Weight: 639,33 g/mol |
MDL:
MFCD00011209 CAS-Nummer: 15243-33-1 EINECS: 239-287-4 UN: 3281 ADR: 6.1,I |