Ethylisocyanatoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10609.14EA 201 EUR
L10609.14 L10609.03 L10609.06
Ethylisocyanatoacetat ≥98%
Ethylisocyanatoacetat
Formel: C₅H₇NO₃
Molecular Weight: 129,12 g/mol
Siedepunkt: 66…68 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,151
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
MDL: MFCD00002040
CAS-Nummer: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II