4-Chlorsalicylaldehyd
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB4388EA
0
EUR
BEPHB4388
4-Chlorsalicylaldehyd
4-Chlorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156,5664 g/mol |
MDL:
MFCD06252499 CAS-Nummer: 2420-26-0 |