D(+)-Glucose 40% (w/v) in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: DextroseTraubenzucker
E701-100MLEA 140 EUR
E701-100ML
D(+)-Glucose 40% (w/v) in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität für die Biochemie
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare bis hellgelbe Flüssigkeit
Glukose 35 - 40 %
Sterilität Entspricht