D(+)-Glucose, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dextrose
, Traubenzucker
PHR1000-1GEA
93.9
EUR
PHR1000-1G
D(+)-Glucose, Supelco®
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 146 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |